Få mere at vide
Karl Hecht™ Porcelænsdigler
Beskrivelse
- Uden dæksel
- Glaseret for en glat finish
- Højde 40 mm, diameter 50 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Porcelæn |
| Slutte | Glaseret |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Produkttype | Digel |
| Form | Medium-høj form |