Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæns smeltelåg
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
75 mm
87 mm
92 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Til brug med Haldenwanger porcelænsdigler
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelæn |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 87 mm |
| Produkttype | Digel låg |