Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæns smeltelåg
Artikelnummer. 12316497
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
75 mm
87 mm
92 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
12316497 75 mm Pakke med 5
10311252 60 mm Hver
10210961 45 mm Hver
10250911 40 mm Hver
10557301 30 mm Hver
12807703 87 mm Pakke med 5
12817703 92 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12316497 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 79D/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00 DKK
    411.29 DKK / Pakke med 5
    Spare 56.71 DKK
    12% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse låg med porcelænsdigler. Haldenwanger™ Porcelæns smeltelåg er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Til brug med Haldenwanger porcelænsdigler
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Diameter (metrisk) Udvendig 75 mm
Produkttype Digel låg