Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæns smeltelåg
Artikelnummer. 10311252
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
75 mm
87 mm
92 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10311252
Brand: Haldenwanger™ L 79D/4
Brug disse låg med porcelænsdigler. Haldenwanger™ Porcelæns smeltelåg er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelain
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Produkttype Crucible Lid