Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelænsgryde
Artikelnummer. 10751562
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
140 ml
220 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10751562 500 ml Hver
10220961 220 ml Hver
10701392 140 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10751562 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 17/2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Grydegryde
Størrelse 2
Højde (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) 127 mm