Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæns grydevask
Artikelnummer. 10291001
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10291001 1300 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10291001 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 17/4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ordreinfo
Kapacitetsmetrisk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1300 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampningsbassin
Højde (metrisk) 90 mm
Diameter (metrisk) 160 mm