Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæn Buchner Tragt
Artikelnummer. 10434431
Kapacitet (metrisk):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diameter (metrisk) plade:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10434431
Brand: Haldenwanger™ L 127C/4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med glaseret porcelæn for fremragende termisk og kemisk resistens. Haldenwanger™ Porcelæn Buchner-tragte er et fremragende valg til hurtig filtrering.
  • Lodrette sider
  • Fås i en række størrelser for at passe til mange filtreringsbehov
  • Perforeret fast filterplade
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 795 ml
Materiale Porcelæn
Diameter (metrisk) plade 129 mm
Mængde 1 Pakke
Produkttype Buchner-tragt