Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæn Buchner Tragt
Artikelnummer. 10433281
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diameter (metrisk) plade:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) plade Pakningsstørrelse
10433281 50 ml 48 mm Hver
10343221 75 ml 59 mm Hver
10251201 290 ml 90 mm Hver
10179630 580 ml 114 mm -
10771752 135 ml 74 mm Hver
10434431 795 ml 129 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10433281 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 127C/0A
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Designet med glaseret porcelæn for fremragende termisk og kemisk resistens. Haldenwanger™ Porcelæn Buchner-tragte er et fremragende valg til hurtig filtrering.
  • Lodrette sider
  • Fås i en række størrelser for at passe til mange filtreringsbehov
  • Perforeret fast filterplade
Specifica
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Porcelæn
Diameter (metrisk) plade 48 mm
Mængde 1 Pakke
Produkttype Buchner-tragt
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.