Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæn Buchner Tragt
Beskrivelse
Designet med glaseret porcelæn for fremragende termisk og kemisk resistens. Haldenwanger™ Porcelæn Buchner-tragte er et fremragende valg til hurtig filtrering.
- Lodrette sider
- Fås i en række størrelser for at passe til mange filtreringsbehov
- Perforeret fast filterplade
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Materiale | Porcelæn |
| Diameter (metrisk) plade | 59 mm |
| Mængde | 1 Pakke |
| Produkttype | Buchner-tragt |