Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæn Buchner Tragt
Artikelnummer. 10251201
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diameter (metrisk) plade:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) plade Pakningsstørrelse
10251201 290 ml 90 mm Hver
10433281 50 ml 48 mm Hver
10343221 75 ml 59 mm Hver
10179630 580 ml 114 mm -
10771752 135 ml 74 mm Hver
10434431 795 ml 129 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10251201 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 127C/2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00 DKK
    682.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.60 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Designet med glaseret porcelæn for fremragende termisk og kemisk resistens. Haldenwanger™ Porcelæn Buchner-tragte er et fremragende valg til hurtig filtrering.
  • Lodrette sider
  • Fås i en række størrelser for at passe til mange filtreringsbehov
  • Perforeret fast filterplade
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 290 ml
Materiale Porcelæn
Diameter (metrisk) plade 90 mm
Mængde 1 Pakke
Produkttype Buchner-tragt