Få mere at vide
Rogo-Sampaic Porcelæn Buchner tragte
Artikelnummer. p-8008540
Kapacitet (metrisk):
660 ml
Diameter (metrisk) plade:
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11737335
Brand: Rogo-Sampaic PNF013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Excellent for separating liquids from solids in the laboratory. Porcelain Buchner Funnels provide a quick and easy pressure assisted filtration method.
  • Hvidt porcelæn
  • Tilgængelig til en række volumener og filterdiametre
  • Anvendelser omfatter opsamling af omkrystalliserede forbindelser
  • Fremragende termisk og kemisk resistens
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 660 ml
Materiale Porcelæn
Diameter (metrisk) plade 125 mm
Diameter (metrisk) skive 125mm
Længde (metrisk) stilk 85mm
Mængde 1 Hver
Produkttype Buchner-tragt