Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæn Buchner Tragt
Artikelnummer. 10781922
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
10.600 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diameter (metrisk) plade:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) plade Pakningsstørrelse
10781922 25 ml 42 mm Hver
10303081 3 ml 19 mm Hver
10623491 10 ml 29 mm Hver
10027440 1250 ml 155 mm Hver
10695021 4300 ml 250 mm Hver
10642911 5800 ml 279 mm Hver
10579021 10.600 ml 330 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10781922 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 127C/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00 DKK
    346.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.35 DKK
    6% Slukket
På lager
Brug disse tragte til en række forskellige filtreringsapplikationer. Haldenwanger™ Porcelæn Buchner Funnels er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Fås med perforeret fast filterplade
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Porcelæn
Højde (metrisk) 76 mm
Diameter (metrisk) plade 42 mm
Diameter (metrisk) skive 42 mm
Mængde 1 Hver
Produkttype Buchner-tragt