Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæn Buchner Tragt
Artikelnummer. 10695021
Kapacitet (metrisk):
10 ml
10.600 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diameter (metrisk) plade:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10695021
Brand: Haldenwanger™ L 127C/6
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse tragte til en række forskellige filtreringsapplikationer. Haldenwanger™ Porcelæn Buchner Funnels er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Fås med perforeret fast filterplade
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4300 ml
Materiale Porcelæn
Højde (metrisk) 330 mm
Diameter (metrisk) plade 250 mm
Diameter (metrisk) skive 250 mm
Mængde 1 Hver
Produkttype Buchner-tragt