Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæn Buchner Tragt
Kapacitet (metrisk):
10 ml
10.600 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diameter (metrisk) plade:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Fås med perforeret fast filterplade
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Materiale | Porcelæn |
| Højde (metrisk) | 47 mm |
| Diameter (metrisk) plade | 19 mm |
| Diameter (metrisk) skive | 19 mm |
| Mængde | 1 Hver |
| Produkttype | Buchner-tragt |