Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæn Buchner Tragt
Beskrivelse
- Til brug i filtreringsapplikationer i laboratoriet
- Leveres enkeltvis
- Høj kemikalie- og temperaturbestandighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1,9 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 35mm |
| Materiale | Porcelæn |
| Højde (metrisk) | 260 mm |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) plade | 190mm |
| Diameter (metrisk) skive | 190mm |
| Længde (metrisk) stilk | 120mm |
| Mængde | 1 Hver |
| Produkttype | Buchner-tragt |