Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelænsbassiner
Beskrivelse
- Lavvandet form porcelænsvask
- Fås i en række størrelser
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rektangulær |
| Type | Fordampningsbassin |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier |
| Indvendig finish | Glat |
| Dimensioner (L x B x H) | 45 x 25 x 10 mm |
| Længde (metrisk) | 45 mm |
| Højde (metrisk) | 10 mm |