Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelænsbassiner
Artikelnummer. 10038150
Skift visning
Højde (metrisk):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Længde (metrisk):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10038150 16 mm 96 mm Hver
10509031 10 mm 45 mm -
10048160 13 mm 70 mm Hver
10260961 15 mm 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10038150 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 33C/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 DKK
    176.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.94 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsbassiner har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Lavvandet form porcelænsvask
  • Fås i en række størrelser
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Form Rektangulær
Type Fordampningsbassin
Til brug med (applikation) Laboratorier
Indvendig finish Glat
Dimensioner (L x B x H) 96 x 55 x 16 mm
Længde (metrisk) 96 mm
Højde (metrisk) 16 mm