Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelæn 25mL digler
Artikelnummer. 17494012 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Produkttype:
Medium
Artikelnummer. Produkttype
17494012 Medium
1 options
Artikelnummer. 17494012
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til laboratorie- og industriformål
  • Materialetype: Porcelæn
  • Farve: Hvid
  • Kubikfod/kasse: 0,237
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Porestørrelse: 15 mikron
Materiale Porcelæn
Til brug med (applikation) Til laboratorie- og industriformål
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Produkttype Medium