Få mere at vide
POPSO, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472919
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472919 250 mL 250ml
15462919 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60085.AK
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108321-07-9
Molekylær formel C10H20N2Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 406.376
MDL nummer MFCD00070005
InChI nøgle XMRCLLXGMGEVHS-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 53393457
IUPAC navn dinatrium;2-hydroxy-3-[4-(2-hydroxy-3-sulfonatopropyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonat
SMIL C1CN(CCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O)CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale POPSO buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL