Få mere at vide
POPE, TRC
Artikelnummer. 30422758
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30422758 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30422758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP68951010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale POPE
CAS 26662-94-2
Molekylær formel C39H76NO8P
Mængde 10 mg
Synonym 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glyceryl-3-phosphorylethanolamine, L-alpha-1-Palmitoyl-2-oleoylglycerophosphoethanolamine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine
InChI formel InChI=1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[NH3+])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
IUPAC navn 2-azaniumylethyl [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] phosphate
Molekylvægt (g/mol) 718
Formel vægt 717.5309