Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer til 3730/3730 xl DNA-analysatorer
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 28 ml
5 x 28 ml
10 x 28 ml
30 x 28 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Indeholder
Each bottle contains enough polymer for 960 samples
- En separationsmatrix til 3730 og 3730xl DNA-analysatorerne
- Tilpasset til DNA-sekventering og fragmentanalyse.
- Præ-formuleret for at spare tid og reproducerbarhed ved at sikre ensartet formulering
- Designet til at tillade kapillærer at blive brugt flere gange til sekventering og fragmentanalyseapplikationer
- Ikke egnet til brug med ABI PRISM™ , 310 og 3100-serien genetiske analysatorer, da det forårsager sprøjtefejl og for tidlig array-nedbrydning
- Tilstrækkelig til 8.000 til 12.000 prøver
Brug med
- 3730/3730 xl Genetisk Analyzer Kapillær Array, 50 cm
- 3730 Running Buffer, 10X
- BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
- BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
- Hi-Di™ Formamid
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 98,5 % op til 900 baser (til 50 cm kapillær), 98,5 % op til 700 baser (for 36 cm kapillær) |
| Indhold og opbevaring | Stil på køl °ved 2 C til 8 °C. |
| Til brug med (udstyr) | 3730xl DNA analysator, 3730 DNA analysator |
| Til brug med (applikation) | Standard sekventering, fragmentanalyse (denaturering) |
| Om instrumentets levetid | Stabilitet på instrument 7 dage, tilstrækkelig til 8000 til 12.000 prøver |
| Produktlinje | POP-7 |
| Produkttype | Polymer |
| Mængde | 1 x 28 ml |
| Test tid | 1 time for 36 cm kapillær (std. seq.), 2 timer for 50 cm kapillær (lang læst sekv.) |