Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer til 3730/3730 xl DNA-analysatorer
Artikelnummer. 15829816 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 28 ml
5 x 28 ml
10 x 28 ml
30 x 28 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15829816 1 x 28 ml Hver
16375302 1 x 28 ml -
15781816 5 x 28 ml Pakke med 5
15919182 5 x 28 ml Pakke med 5
15839816 10 x 28 ml Hver
15869776 30 x 28 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15829816 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4363929
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Each bottle contains enough polymer for 960 samples
POP-7™ Polymer er en separationsmatrix for 3730 og 3730xl DNA-analysatorerne. POP-7™ Polymer er tilpasset til DNA-sekventering og fragmentanalyse.
  • En separationsmatrix til 3730 og 3730xl DNA-analysatorerne
  • Tilpasset til DNA-sekventering og fragmentanalyse.
  • Præ-formuleret for at spare tid og reproducerbarhed ved at sikre ensartet formulering
  • Designet til at tillade kapillærer at blive brugt flere gange til sekventering og fragmentanalyseapplikationer
  • Ikke egnet til brug med ABI PRISM™ , 310 og 3100-serien genetiske analysatorer, da det forårsager sprøjtefejl og for tidlig array-nedbrydning
  • Tilstrækkelig til 8.000 til 12.000 prøver
Brug med
  • 3730/3730 xl Genetisk Analyzer Kapillær Array, 50 cm
  • 3730 Running Buffer, 10X
  • BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
  • BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
  • Hi-Di™ Formamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 98,5 % op til 900 baser (til 50 cm kapillær), 98,5 % op til 700 baser (for 36 cm kapillær)
Indhold og opbevaring Stil på køl °ved 2 C til 8 °C.
Til brug med (udstyr) 3730xl DNA analysator, 3730 DNA analysator
Til brug med (applikation) Standard sekventering, fragmentanalyse (denaturering)
Om instrumentets levetid Stabilitet på instrument 7 dage, tilstrækkelig til 8000 til 12.000 prøver
Produktlinje POP-7
Produkttype Polymer
Mængde 1 x 28 ml
Test tid 1 time for 36 cm kapillær (std. seq.), 2 timer for 50 cm kapillær (lang læst sekv.)