Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer til 3730/3730 xl DNA-analysatorer
Artikelnummer. 15781816 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 28 ml
5 x 28 ml
10 x 28 ml
30 x 28 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15781816 5 x 28 ml Pakke med 5
15829816 1 x 28 ml Hver
16375302 1 x 28 ml -
15919182 5 x 28 ml Pakke med 5
15839816 10 x 28 ml Hver
15869776 30 x 28 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15781816 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4335615
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
Hver flaske indeholder nok polymer til 960 prøver
POP-7™ Polymer er en separationsmatrix for 3730 og 3730xl DNA-analysatorerne. POP-7™ Polymer er tilpasset til DNA-sekventering og fragmentanalyse.
  • En separationsmatrix til 3730 og 3730xl DNA-analysatorerne
  • Tilpasset til DNA-sekventering og fragmentanalyse.
  • Præ-formuleret for at spare tid og reproducerbarhed ved at sikre ensartet formulering
  • Designet til at tillade kapillærer at blive brugt flere gange til sekventering og fragmentanalyseapplikationer
  • Ikke egnet til brug med ABI PRISM™ , 310 og 3100-serien genetiske analysatorer, da det forårsager sprøjtefejl og for tidlig array-nedbrydning
  • Tilstrækkelig til 8.000 til 12.000 prøver
Brug med
  • 3730/3730 xl Genetisk Analyzer Kapillær Array, 50 cm
  • 3730 Running Buffer, 10X
  • BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
  • BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
  • Hi-Di™ Formamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nøjagtighed 98,5 % op til 900 baser (til 50 cm kapillær), 98,5 % op til 700 baser (for 36 cm kapillær)
Indhold og opbevaring En flaske. Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Til brug med (udstyr) 3730xl DNA analysator, 3730 DNA analysator
Til brug med (applikation) Standard sekventering, fragmentanalyse (denaturering)
Om instrumentets levetid Stabilitet på instrument 7 dage, op til 12.000 prøver/28 ml
Produktlinje POP-7
Produkttype Polymer
Mængde 5 x 28 ml
Test tid 1 time for 36 cm kapillær (std. seq.), 2 timer for 50 cm kapillær (lang læst sekv.)
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.