Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer til proteinkvalitetsanalyse
Artikelnummer. 16336512 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
384 prøver
960 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16336512 960 prøver -
16326512 384 prøver -
15859876 384 prøver Hver
15869876 960 prøver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16336512 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A31122
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Radio frequency identification (RFID) label.
Dette er en pose af POP-7 polymer til proteinkvalitetsanalyse på 3500/3500xL genetiske analysatorer. De POP-7 separationsmatrix er valideret til proteinkvalitetsanalyse og tilbydes i brugervenlige posepakker og 960 prøver (maksimum) eller 384 prøvestørrelser (maksimum).
  • Nem at bruge: Præ-formuleret og i en engangspose, som ikke kun sparer tid, men sikrer pålidelighed og konsistens
  • Robust formulering: Formuleret til biomolekylær analyseapplikationer
  • Genopfyldelig: Tillader, at kapillærer kan bruges flere gange
  • Inkluderer radiofrekvensidentifikation (RFID) etiket: Spor nemt vigtige oplysninger såsom del-/lotnummer, resterende prøver og udløbsdatoer (vises på software-dashboard)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Oversigt POP-7™ Polymer til 3500xL genetisk analysator
Til brug med (udstyr) 3500xL genetisk analysator til proteinkvalitetsanalyse
Til brug med (applikation) Glykananalyse, Proteinkvalitetsanalyse
Antal prøver 960
Produktlinje POP-7
Produkttype Polymer
Mængde 960 prøver
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun benyttes til forskningsformål.