Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer For 3500 Dx Series
Product Code. 15978816 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
No. of Samples:
384
960 Samples
Unit Size:
384 tests
960 tests
Pack of 384
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. No. of Samples Unit Size
15978816 384 384 tests
15998816 960 Samples 960 tests
16335312 384 Pack of 384
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15978816 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4393709
 Restricted Item
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
384 Samples
Conveniently offered in easy to use pouch packages
  • Choose either 384 or 960 samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description POP-7™ Polymer, 384 Samples, For 3500 Dx Series
For Use With (Equipment) 3500 Dx Series
No. of Samples 384
Product Type POP-7™ Polymer
Sample Volume 384 Sample
Size 1 Kit
For in-vitro diagnostic use
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.