Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer til 3500 Dx-serien
Artikelnummer. 15978816 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal prøver:
384
960 prøver
Pakningsstørrelse:
384 tests
960 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
15978816 384 384 tests
15998816 960 prøver 960 tests
16335312 384 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15978816 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4393709
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
384 prøver
Tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker
  • Vælg enten 384 eller 960 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt POP-7™ Polymer, 384 prøver, til 3500 Dx-serien
Til brug med (udstyr) 3500 Dx-serien
Antal prøver 384
Produkttype POP-7™ Polymer
Prøvevolumen 384 Prøve
Størrelse 1 sæt
Til in vitro-diagnostisk brug