Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. p-7138594 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
384 Samples
96 Samples
960 Samples
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849876
Brand: Applied Biosystems™ A26073
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Posen indeholder 96 prøver af polymeren. Opbevar posen ved 2 til 8 °C, indtil den skal bruges. Se udløbsdatoen på etiketten. Bemærk, at udløbne poser ikke kan bruges på instrumentet.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker. De POP-7 separationsmatrix er optimeret til kort- til langlæst sekventering og fragmentanalyse.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker, POP-7 separationsmatrix er optimeret til kort- til langlæst sekventering og fragmentanalyse. POP-polymerer belægger dynamisk kapillarvæggen for at kontrollere elektroosmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker med flere prøvestørrelsesformater. De POP-7 separationsmatrix er optimeret til kort- til langlæst sekventering og fragmentanalyse.
Nem at bruge: præ-formuleret og i en engangspose, som ikke kun sparer tid, men også sikrer pålidelighed og konsistens
Inkluder radiofrekvensidentifikation (RFID) etiket: let at spore vigtig information såsom ⁄partinummer, resterende prøver og udløbsdatoer (vises på software-dashboard)
Robust formulering: formuleret til sekventerings- og fragmentanalyseapplikationer
Genopfyldes: gør det muligt at bruge kapillærer
flere gange. Reproducerbare resultater
POP-polymerer belægger kapillærvæggen dynamisk for at kontrollere elektroosmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
Mange valg
POP-7 polymerer er meget alsidige og designet til en bred vifte af kortlæsede til lange læsesekventeringsapplikationer samt fragmentanalyse. POP-4 polymerer er designet specielt ⁄til HID Forensic applikationer, mens POP-6 polymerer er valget til visse sekventeringsapplikationer (og fragmentanalyse).
Til delvist brugte poser, der skal opbevares, anbefales en hætte (4412619), der sættes i posens monteringsåbning.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 96 Samples
Til brug med (applikation) Long-Read Sequencing, Short Read Sequencing, Fragment Analysis (Denaturing)
Produktlinje POP-7