Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 15849876 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
384 Samples
96 Samples
960 Samples
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15849876 96 Samples Hver
15829722 384 Samples Hver
15859826 960 Samples Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15849876 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A26073
Indeholder
Posen indeholder 96 prøver af polymeren. Opbevar posen ved 2 til 8 °C, indtil den skal bruges. Se udløbsdatoen på etiketten. Bemærk, at udløbne poser ikke kan bruges på instrumentet.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker. De POP-7 separationsmatrix er optimeret til kort- til langlæst sekventering og fragmentanalyse.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker, POP-7 separationsmatrix er optimeret til kort- til langlæst sekventering og fragmentanalyse. POP-polymerer belægger dynamisk kapillarvæggen for at kontrollere elektroosmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker med flere prøvestørrelsesformater. De POP-7 separationsmatrix er optimeret til kort- til langlæst sekventering og fragmentanalyse.
Nem at bruge: præ-formuleret og i en engangspose, som ikke kun sparer tid, men også sikrer pålidelighed og konsistens
Inkluder radiofrekvensidentifikation (RFID) etiket: let at spore vigtig information såsom ⁄partinummer, resterende prøver og udløbsdatoer (vises på software-dashboard)
Robust formulering: formuleret til sekventerings- og fragmentanalyseapplikationer
Genopfyldes: gør det muligt at bruge kapillærer
flere gange. Reproducerbare resultater
POP-polymerer belægger kapillærvæggen dynamisk for at kontrollere elektroosmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
Mange valg
POP-7 polymerer er meget alsidige og designet til en bred vifte af kortlæsede til lange læsesekventeringsapplikationer samt fragmentanalyse. POP-4 polymerer er designet specielt ⁄til HID Forensic applikationer, mens POP-6 polymerer er valget til visse sekventeringsapplikationer (og fragmentanalyse).
Til delvist brugte poser, der skal opbevares, anbefales en hætte (4412619), der sættes i posens monteringsåbning.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 96 Samples
Til brug med (applikation) Long-Read Sequencing, Short Read Sequencing, Fragment Analysis (Denaturing)
Produktlinje POP-7