Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 15829722 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
384 Samples
96 prøver
960-prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15829722 384 Samples Hver
15849876 96 prøver Hver
15859826 960-prøver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15829722 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4393708
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Posen indeholder 384 prøver af polymeren. Opbevar posen ved 2 til 8 °C, indtil den skal bruges. Se udløbsdatoen på etiketten. Bemærk, at udløbne poser ikke kan bruges på instrumentet.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker. De POP-7 separationsmatrix er optimeret til kort- til langlæst sekventering og fragmentanalyse.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker, POP-7 separationsmatrix er optimeret til kort- til langlæst sekventering og fragmentanalyse. POP-polymerer belægger dynamisk kapillarvæggen for at kontrollere elektroosmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker med flere prøvestørrelsesformater. De POP-7 separationsmatrix er optimeret til kort- til langlæst sekventering og fragmentanalyse.
•Nem at bruge: præ-formuleret og i en engangspose, som ikke kun sparer tid, men også sikrer pålidelighed og konsistens
•Inkluder radiofrekvensidentifikation (RFID) etiket: let at spore vigtig information såsom ⁄partinummer, resterende prøver og udløbsdatoer (vises på software-dashboard)
•Robust formulering: formuleret til sekventerings- og fragmentanalyseapplikationer
•Genopfyldes: gør det muligt at bruge kapillærer
flere gange. Reproducerbare resultater
POP-polymerer belægger kapillærvæggen dynamisk for at kontrollere elektroosmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
Mange valg
POP-7 polymerer er meget alsidige og designet til en bred vifte af kortlæsede til lange læsesekventeringsapplikationer samt fragmentanalyse. POP-4 polymerer er designet specielt ⁄til HID Forensic applikationer, mens POP-6 polymerer er valget til visse sekventeringsapplikationer (og fragmentanalyse).
Til delvist brugte poser, der skal opbevares, anbefales en hætte (4412619), der sættes i posens monteringsåbning.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 384 Samples
Til brug med (applikation) Long-Read Sequencing, Short Read Sequencing, Fragment Analysis (Denaturing)
Produktlinje POP-7