Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
The pouch contains 384 samples of the polymer
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker, POP-6 separationsmatrix er optimeret til standardsekventering og fragmentanalyse. POP-polymerer belægger dynamisk kapillarvæggen for at kontrollere elektroosmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker med flere prøvestørrelsesformater. De POP-6 separationsmatrix er optimeret til standardsekventering og fragmentanalyse.
•Nem at bruge: Præ-formuleret og i en engangspose, som ikke kun sparer tid, men også sikrer pålidelighed og konsistens
•Inkluder radiofrekvensidentifikation (RFID) etiket: let at spore vigtig information såsom del-/lotnummer, resterende prøver og udløbsdatoer (vises på software-dashboard)
•Robust formulering: formuleret til sekventerings- og fragmentanalyseapplikationer
•Genopfyldes: tillade kapillærer at blive brugt flere
gange. Reproducerbare resultater
POP-polymerer belægger dynamisk kapillærvæggen for at kontrollere elektro-osmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
Mange valg
POP-7 polymerer er meget alsidige og designet til en bred vifte af kort læsning til lang læsning sekventering applikationer samt fragment analyse. POP-4 polymerer er designet specifikt til HID/Forensic applikationer, mens POP-6 polymerer er valget til visse sekventeringsapplikationer (og fragmentanalyse).
Til delvist brugte poser, der skal opbevares, anbefales en hætte (4412619), der sættes i posens monteringsåbning.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 384 Samples |
| Til brug med (applikation) | Standard sekventering, fragmentanalyse (denaturering) |
| Produktlinje | POP-6™ |