Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 15869826 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
384 Samples
96 Samples
960 Samples
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15869826
Brand: Applied Biosystems™ 4393715
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
The pouch contains 384 samples of the polymer
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker. De POP-4 separationsmatrix er optimeret til HID/kriminaltekniske applikationer.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker, POP-4 separationsmatrix er optimeret til HID/kriminaltekniske applikationer. POP-polymerer belægger dynamisk kapillarvæggen for at kontrollere elektroosmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker med flere prøvestørrelsesformater. De POP-4 separationsmatrix er optimeret til HID/kriminaltekniske applikationer.
Nem at bruge: Præ-formuleret og i en engangspose, som ikke kun sparer tid, men også sikrer pålidelighed og konsistens
Inkluder radiofrekvensidentifikation (RFID) etiket: let at spore vigtig information såsom del-/lotnummer, resterende prøver og udløbsdatoer (vises på software-dashboard)
Robust formulering: formuleret til sekventerings- og fragmentanalyseapplikationer
Genopfyldes: tillade kapillærer at blive brugt flere
gange. Reproducerbare resultater
POP-polymerer belægger dynamisk kapillærvæggen for at kontrollere elektro-osmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
Mange valg
POP-7 polymerer er meget alsidige og designet til en bred vifte af kort læsning til lang læsning sekventering applikationer samt fragment analyse. POP-4 polymerer er designet specifikt til HID/Forensic applikationer, mens POP-6 polymerer er valget til visse sekventeringsapplikationer (og fragmentanalyse).
Til delvist brugte poser, der skal opbevares, anbefales en hætte (4412619), der sættes i posens monteringsåbning.
Ordreinfo
96 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 384 Samples
Til brug med (applikation) Menneskelig identifikation
Produktlinje POP-4
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado