Få mere at vide
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 15829876 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
384 Samples
96 Samples
960 Samples
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15829876
Brand: Applied Biosystems™ A26070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
The pouch contains 384 samples of the polymer
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker. De POP-4 separationsmatrix er optimeret til HID/kriminaltekniske applikationer.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker, POP-4 separationsmatrix er optimeret til HID/kriminaltekniske applikationer. POP-polymerer belægger dynamisk kapillarvæggen for at kontrollere elektroosmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
POP-4, POP-6 , og POP-7 tilbydes bekvemt i brugervenlige posepakker med flere prøvestørrelsesformater. De POP-4 separationsmatrix er optimeret til HID/kriminaltekniske applikationer.
Nem at bruge: Præ-formuleret og i en engangspose, som ikke kun sparer tid, men også sikrer pålidelighed og konsistens
Inkluder radiofrekvensidentifikation (RFID) etiket: let at spore vigtig information såsom del-/lotnummer, resterende prøver og udløbsdatoer (vises på software-dashboard)
Robust formulering: formuleret til sekventerings- og fragmentanalyseapplikationer
Genopfyldes: tillade kapillærer at blive brugt flere
gange. Reproducerbare resultater
POP-polymerer belægger dynamisk kapillærvæggen for at kontrollere elektro-osmotisk flow. Deres bestemte kvalitet og ensartede konsistens eliminerer gætværk og er med til at sikre reproducerbarhed. POP-polymerer er specifikt formuleret til at adskille DNA-fragmenter af et kendt størrelsesområde ved en ønsket opløsning og kørselstid.
Mange valg
POP-7 polymerer er meget alsidige og designet til en bred vifte af kort læsning til lang læsning sekventering applikationer samt fragment analyse. POP-4 polymerer er designet specifikt til HID/Forensic applikationer, mens POP-6 polymerer er valget til visse sekventeringsapplikationer (og fragmentanalyse).
Til delvist brugte poser, der skal opbevares, anbefales en hætte (4412619), der sættes i posens monteringsåbning.
Ordreinfo
96 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 96 Samples
Til brug med (applikation) Menneskelig identifikation
Produktlinje POP-4