Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ponceau S farveopløsning
Artikelnummer. p-9582005
Mængde:
500 ml
1000 ml
3 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 17435103
Brand: Thermo Scientific™ A40000279
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ponceaus S Staining Solution er en klar-til-brug membranfarvning til evaluering af overførselseffektiviteten af en western blot.
Ponceaus S Staining Solution er en klar-til-brug membranfarvning til evaluering af overførselseffektiviteten af en western blot. Denne farve er kompatibel med nitrocellulose- og PVDF-membraner. Ponceau S-farvning er reversibel og kan fjernes med en kort inkubation i 0,1 % NaOH.
Ponceaus S Staining Solution er en klar-til-brug membranfarvning til evaluering af overførselseffektiviteten af en western blot. Denne farve er kompatibel med nitrocellulose- og PVDF-membraner. Ponceau S-farvning er reversibel og kan fjernes med en kort inkubation i 0,1 % NaOH.
Funktionerne omfatter:
• En ikke-destruktiv, reversibel metode til at farve og detektere proteiner på nitrocellulose- og PVDF-membraner
• Minimal uspecifik interaktion med membranoverfladen; giver en pålidelig metode til visualisering af proteinoverførsel til en membran
• Enkel og hurtig farvningsprotokol, der resulterer i rødlige-lyserøde bånd, der nemt kan fotograferes
• Vend let på mindre end fem minutter
• Efterfølgende western blot-detektion upåvirket, da farvningen ikke ændrer det membranbundne protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype Ponceau S Staining Solution
Form Væske
Formulering 0,1 % (vægt/volumen) i 5 % eddikesyre
Til brug med (applikation) Western Blotting
Mængde 500 ml