Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ponceau S farveopløsning
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 mL
1000 mL
3 x 1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Beskrivelse
Ponceaus S Staining Solution er en klar-til-brug membranfarvning til evaluering af overførselseffektiviteten af en western blot. Denne farve er kompatibel med nitrocellulose- og PVDF-membraner. Ponceau S-farvning er reversibel og kan fjernes med en kort inkubation i 0,1 % NaOH.
Ponceaus S Staining Solution er en klar-til-brug membranfarvning til evaluering af overførselseffektiviteten af en western blot. Denne farve er kompatibel med nitrocellulose- og PVDF-membraner. Ponceau S-farvning er reversibel og kan fjernes med en kort inkubation i 0,1 % NaOH.
Funktionerne omfatter:
• En ikke-destruktiv, reversibel metode til at farve og detektere proteiner på nitrocellulose- og PVDF-membraner
• Minimal uspecifik interaktion med membranoverfladen; giver en pålidelig metode til visualisering af proteinoverførsel til en membran
• Enkel og hurtig farvningsprotokol, der resulterer i rødlige-lyserøde bånd, der nemt kan fotograferes
• Vend let på mindre end fem minutter
• Efterfølgende western blot-detektion upåvirket, da farvningen ikke ændrer det membranbundne protein
Funktionerne omfatter:
• En ikke-destruktiv, reversibel metode til at farve og detektere proteiner på nitrocellulose- og PVDF-membraner
• Minimal uspecifik interaktion med membranoverfladen; giver en pålidelig metode til visualisering af proteinoverførsel til en membran
• Enkel og hurtig farvningsprotokol, der resulterer i rødlige-lyserøde bånd, der nemt kan fotograferes
• Vend let på mindre end fem minutter
• Efterfølgende western blot-detektion upåvirket, da farvningen ikke ændrer det membranbundne protein
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produkttype | Ponceau S Staining Solution |
| Form | Væske |
| Formulering | 0,1 % (vægt/volumen) i 5 % eddikesyre |
| Til brug med (applikation) | Western Blotting |
| Mængde | 1000 mL |