Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ponceau S |
| Farvestofindhold | 70% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| UV-spektrometri | Følger |
| Farve | Bordeaux til Brun/Rød |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Formel vægt | 760.54 |
| Grad | Ren |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Solubility •To pass testE1%1cm •≥350L g−1cm−1Lambda Max. (λ) •514nm±2nm |
Sikkerhed og håndtering
- Ponceau S
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.