Få mere at vide
Ponceau S, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427192 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11427192 10 g
11437192 50 g
11447192 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427192 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215194210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6226-79-5
Molekylær formel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvægt (g/mol) 760.552
InChI nøgle VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfo- phenylazo)phenylazo]-2, 7- naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt
PubChem CID 11320219
IUPAC navn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ponceau S
Analyseprocentområde ∽ 75%
Formel vægt 760.6
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver