Få mere at vide
Ponceau S, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10776454
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10776454 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10776454 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP10310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ponceau S is commonly used for staining serum and plasma proteins on nitrocellulose and cellulose acetate membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ponceau S
CAS 6226-79-5
Ekstinktionskoefficient 350g(-1) cm(-1) min.
Molekylær formel C22H12N4Na4O13S4
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Identifikation Pass Test
InChI nøgle VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
SMIL C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC navn tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
Molekylvægt (g/mol) 760.552
PubChem CID 11320219
Lambda Max 512 to 516nm
Formel vægt 760.57
Tab ved tørring Report %
Emballage Glass Bottle
Damptryk Vapor Pressure: Negligible
Farveindeks nr. 27195
Farve Brown/Red
pH 9.0
Mængde 10 g
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ponceau S
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.