Få mere at vide
Ponceau S, Elektroforesegrad
Artikelnummer. 15493449
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493449 50 g 50g
15483449 10 g 10g
15403459 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60744.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.90 DKK
    453.65 DKK / 50g
    Spare 102.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Proteinfarvning til elektroforese | CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760,552 g/mol
Ponceau S farvestof bruges til at lave en farvning til hurtig reversibel farvning af proteinbånd på nitrocellulose- eller PVDF-membraner (Western blots) og også til farvning af protein på celluloseacetat-membraner. Det er også velegnet til elektroforese, azofarve til reversibel proteinfarvning. Denne plet kan også bruges som en referencemarkør i massespektrometrisk billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ponceau S farvestof bruges til at lave en farvning til hurtig reversibel farvning af proteinbånd på nitrocellulose- eller PVDF-membraner (Western blots) og også til farvning af protein på celluloseacetatmembraner. Det er også velegnet til elektroforese, azofarve til reversibel proteinfarvning. Denne plet kan også bruges som en referencemarkør i massespektrometrisk billeddannelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand (10 g/L) ved 20 °C. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6226-79-5
Molekylær formel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvægt (g/mol) 760.552
MDL nummer MFCD00003892
InChI nøgle VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC navn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ponceau S
Farve Brun til rød
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10g/L) ved 20 °C. Uopløselig i æter.
Mængde 50 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 760.58
Grad Elektroforese