Få mere at vide
Ponceau S, Elektroforesegrad
Artikelnummer. 15483449
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483449 10 g 10g
15493449 50 g 50g
15403459 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60744.09
 Begrænset vare
På lager
Proteinfarvning til elektroforese | CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760,552 g/mol
Ponceau S farvestof bruges til at lave en farvning til hurtig reversibel farvning af proteinbånd på nitrocellulose- eller PVDF-membraner (Western blots) og også til farvning af protein på celluloseacetat-membraner. Det er også velegnet til elektroforese, azofarve til reversibel proteinfarvning. Denne plet kan også bruges som en referencemarkør i massespektrometrisk billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ponceau S farvestof bruges til at lave en farvning til hurtig reversibel farvning af proteinbånd på nitrocellulose- eller PVDF-membraner (Western blots) og også til farvning af protein på celluloseacetatmembraner. Det er også velegnet til elektroforese, azofarve til reversibel proteinfarvning. Denne plet kan også bruges som en referencemarkør i massespektrometrisk billeddannelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand (10 g/L) ved 20 °C. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6226-79-5
Molekylær formel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvægt (g/mol) 760.552
MDL nummer MFCD00003892
InChI nøgle VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC navn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Ponceau S
Farve Brun til rød
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10g/L) ved 20 °C. Uopløselig i æter.
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 760.58
Grad Elektroforese
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ponceau S, Electrophoresis Grade
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consejos de prudencia
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ponceau S
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.