Få mere at vide
Ponceau S, 85 %, MP Biomedicals Inc
Artikelnummer. 11496061 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496061 10 g 10g
11486061 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496061 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219064410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 DKK
    282.09 DKK / 10g
    Spare 14.91 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6226-79-5
Molekylær formel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvægt (g/mol) 760.552
InChI nøgle VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym 3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo)-2, 7-naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt, C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC navn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ponceau S
Navn note Proteinfarvning til elektroforese
Analyseprocentområde ∽85%
Mængde 10 g
Formel vægt 760.6
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ponceau S
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i