Få mere at vide
Ponceau S, 0,1% v/v soln. i 5% eddikesyre
Artikelnummer. 15435409
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435409 1 L -
15425409 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63139.K2
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760,552 g/mol
Ponceau S bruges til at forberede en farvning til hurtig reversibel påvisning af proteinbånd på nitrocellulose- eller polyvinylidenfluoridmembraner samt på celluloseacetatmembraner. Og det bruges også som en hurtig proteinbåndfarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6226-79-5
Molekylær formel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvægt (g/mol) 760.552
MDL nummer MFCD00003892
InChI nøgle VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym ponceau s, acid red 112, ponceau s extra, ponceau red s, unii-t1c2ugs05f, c.i. acid red 112, t1c2ugs05f, 3-hydroxy-4-2-sulfo-4-4-sulfophenylazo phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid sodium salt, c.i. acid red 112, tetrasodium salt, ponceau-s
PubChem CID 11320219
IUPAC navn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ponceau S
Farve Rød
Koncentration 0,2% v/v soln i 5% eddikesyre
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1 mg/ml). Uopløselig i æteren.
Formel vægt 760.56
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, PonceauS