Få mere at vide
Ponceau S, 0,1% v/v soln. i 5% eddikesyre
Beskrivelse
Ponceau S bruges til at forberede en farvning til hurtig reversibel påvisning af proteinbånd på nitrocellulose- eller polyvinylidenfluoridmembraner samt på celluloseacetatmembraner. Og det bruges også som en hurtig proteinbåndfarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ponceau S |
| Farve | Rød |
| Koncentration | 0,2% v/v soln i 5% eddikesyre |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (1 mg/ml). Uopløselig i æteren. |
| Formel vægt | 760.56 |
Sikkerhed og håndtering
- Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, PonceauS