Få mere at vide
Ponceau 4RC (E124) 100 μg/ml i acetonitril: Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324081
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324081 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324081 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16284000WL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ponceau 4RC (E124)
CAS 2611-82-7
Analyt- eller komponentnavne Ponceau 4RC (E124)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H11 N2 O10 S3 . 3 Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym GW 306684A
InChI formel InChI=1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-16-7-5-11-9-12(33(24,25)26)10-18(35(30,31)32)19(11)20(16)22-21-15-6-8-17(34(27,28)29)14-4-2-1-3-13(14)15;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1N=Nc3ccc(c4ccccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn trisodium; 7-hydroxy-8-[(E)-(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazenyl]naftalen-1,3-disulfonat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 604.47
Mængde 1 ml
Formel vægt 603.9269 g/mol