Få mere at vide
MedChemExpress Ponceau 4R
Artikelnummer. 16412419
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16412419 1 g
1 options
Artikelnummer. 16412419 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0193
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Ponceau 4R is a synthetic colourant that may be used as a food colouring.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym Acid Red 18 ∣ New Coccine
CAS 2611-82-7
Molekylvægt (g/mol) 604.47 g/mol
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (165.43 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 25 mg/mL (41.36 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV