missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ponatinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Ponatinib (AP24534) is an orally active multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 0.37 nM, 1.1 nM, 1.5 nM, 2.2 nM, and 5.4 nM for Abl, PDGFRα, VEGFR2, FGFR1, and Src, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ponatinib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 943319-70-8 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H27F3N6O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AP24534 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (93.89 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?