missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ponatinib Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ponatinib Hydrochloride |
| CAS | 1114544-31-8 |
| Molekylær formel | C29 H27 F3 N6 O . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ponatinib Hydrochloride, AP 24534 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C29H27F3N6O.ClH/c1-20-5-6-22(16-21(20)8-10-25-18-33-27-4-3-11-34-38(25)27)28(39)35-24-9-7-23(26(17-24)29(30,31)32)19-37-14-12-36(2)13-15-37;/h3-7,9,11,16-18H,12-15,19H2,1-2H3,(H,35,39);1H |
| SMIL | Cl.CN1CCN(Cc2ccc(NC(=O)c3ccc(C)c(c3)C#Cc4cnc5cccnn45)cc2C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC navn | 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 569.02 |
| Formel vægt | 568.197 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?