Få mere at vide
Ponasterone A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ponasterone A |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O6/c1-15(2)6-7-23(31)26(5,32)22-9-11-27(33)17-12-19(28)18-13-20(29)21(30)14-24(18,3)16(17)8-10-25(22,27)4/h12,15-16,18,20-23,29-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t16-,18-,20+,21-,22-,23+,24+,25+,26+,27+/m0/s1 |
| Formel vægt | 464.3138 |