Få mere at vide
MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-C-COOH
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 507.49 g/mol |
| CAS | 2097938-44-6 |
| Indhold og opbevaring | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cereblon Ligand -Linker Conjugates 1 ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 1 |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (98.52 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 25 mg/mL (49.26 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |