Få mere at vide
Pomalidomid, Mikromol™
Artikelnummer. 18013630
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18013630 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18013630 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3919.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pomalidomid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pomalidomide
CAS 19171-19-8
Analyt- eller komponentnavne Pomalidomide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H11 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, Phthalimide, 3-amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)- (8CI), 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-amino-isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidine-3-yl)isoindoline-1,3-dione, Actimid, CC 4047, Pomalidomide, Pomalyst
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
SMIL Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
IUPAC navn 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl) isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 273.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 273,075 g/mol