missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pomalidomide-(d4 major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pomalidomide-d4 |
| CAS | 1416575-78-4 |
| Molekylær formel | C13H7D4N3O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)isoindole-1,3-dione-d4, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione-d4, Actimid-d4, CC 4047-d4, IMiD 3-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)/i4D2,5D2 |
| SMIL | O=C(C(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])N2C(C3=CC=CC(N)=C3C2=O)=O)NC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.27 |
| Formel vægt | 277.1001 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?